Merck
653810
Sigma-Aldrich
4-Methylphenethyl bromide
97%
Synonim(y):
4-(2-Bromoethyl)toluene, 4-Methyl-1-(2-bromoethyl)benzene
Wybierz wielkość
1 G
94,00 zł
5 G
689,00 zł
94,00 zł
Cena katalogowa188,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
94,00 zł
5 G
689,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
94,00 zł
Cena katalogowa188,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.550
bp
100-101 °C/9 mmHg
gęstość
1.306 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
IAZCKSJRRRXZEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)