Merck
651672
Sigma-Aldrich
1-(3-Hydroxyphenyl) piperazine
97%
Synonim(y):
3-(1-Piperazino)phenol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
217-221 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H14N2O/c13-10-3-1-2-9(8-10)12-6-4-11-5-7-12/h1-3,8,11,13H,4-7H2
Klucz InChI
AYGYICRITMSJOC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mingguang Ren et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 249, 119299-119299 (2020-12-21)
Multiple types of metal ions and active small molecules (reactive nitrogen species, reactive oxygen species, reactive sulfur species, etc.) exist in living organisms. They have connections to each other and can interact and/or interfere with each other. To investigate the