Przejdź do
659282
4-Hydroxy-3-methylbenzoic acid
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
457,00 zł
342,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H3(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-890-1
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
342,75 zł
Cena katalogowa457,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
173-177 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChI key
LTFHNKUKQYVHDX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)