651605
tert-Butyldicyclohexylphosphine
97%
Synonim(y):
Dicyclohexyl-tert-butylphosphine
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
gęstość
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)(C)P(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C16H31P/c1-16(2,3)17(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h14-15H,4-13H2,1-3H3
Klucz InChI
MQYZHXLHUNLBQH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Intermolecular palladium-catalyzed arylation of electron-rich, five-membered heterocycles by aryl chlorides.
- Palladium-catalyzed ortho-arylation of benzoic acids by aryl chloride.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Pyr. Liq. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3