Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H62P2Cl2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
686.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
CX82, Umicore
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
SMILES string
[Pd].P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)C(C)(C)C.P(C2CCCCC2)(C1CCCCC1)C(C)(C)C.Cl.Cl
InChI
1S/2C16H31P.2ClH.Pd/c2*1-16(2,3)17(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15;;;/h2*14-15H,4-13H2,1-3H3;2*1H;
InChI key
UXEDXFSHGPWQJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Umicore CX82 is a homogeneous catalyst useful for cross coupling reactions with arenes and Suzuki-Miyaura cross coupling.
Preparation Note
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Legal Information
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?