Merck
651168
Sigma-Aldrich
(3-Cyanophenyl)boronic acid, neopentyl glycol ester
95%
Synonim(y):
2-(3-Cyanophenyl)-5,5′-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14O2BN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Formularz
solid
mp
85-87 °C
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
CC1(C)COB(OC1)c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C12H14BNO2/c1-12(2)8-15-13(16-9-12)11-5-3-4-10(6-11)7-14/h3-6H,8-9H2,1-2H3
Klucz InChI
RTYUBKQTFNAFQC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)