Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 638,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7330,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
638,00 zł
Nazwa produktu
Poly-L-lysine hydrobromide, mol wt 70,000-150,000 by viscosity
form
solid
Quality Segment
mol wt
70,000-150,000 by viscosity
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Application
Poly-L-lysine hydrobromide is used for the following applications:
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description mol wt 70,000-150,000 by viscosity | description mol wt ≥300,000 | description mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture | description mol wt 15,000-30,000 by viscosity |
| form solid | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white to off-white | color - | color white to off-white |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt 70,000-150,000 by viscosity | mol wt ≥300,000 | mol wt 70,000-150,000 | mol wt 15,000-30,000 by viscosity |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-lysine hydrobromide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can the product be sterilised by filtration through a 0.22 µm PES membrane?
1 answer-
A 0.22 µm PES membrane can be used for sterile filtration. Commercially available sterile filtered solutions are available for poly-l-lysine hydrobromide such as item P4707 which may be more convenient.