Merck
650064
Sigma-Aldrich
1-Methyl 2-iodoterephthalate
90%
Wybierz wielkość
1 G
798,00 zł
10 G
4431,00 zł
798,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
798,00 zł
10 G
4431,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7IO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
798,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
90%
Formularz
solid
mp
161-165 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
iodo
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1I)C(O)=O
InChI
1S/C9H7IO4/c1-14-9(13)6-3-2-5(8(11)12)4-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
AGYGRJJIWDNTLI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)