Merck
648825
Sigma-Aldrich
5-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Synonim(y):
2-(5-Methyl-pyridin-2-yl)-6-phenyl-(1,3,6,2)dioxazaborolane, 5-Methyl-2-pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19BN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C=N1)=CC=C1B2OCCN(C3=CC=CC=C3)CCO2
InChI
1S/C16H19BN2O2/c1-14-7-8-16(18-13-14)17-20-11-9-19(10-12-21-17)15-5-3-2-4-6-15/h2-8,13H,9-12H2,1H3
Klucz InChI
AVMWJACSYAQNDG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of Isopropanol and N-phenyldiethanolamine as stabilizers
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)