Merck
647667
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,3,5-trimethylpyrazole
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Postać
solid
tw
101-102 °C/15 mmHg (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1nn(C)c(C)c1Br
InChI
1S/C6H9BrN2/c1-4-6(7)5(2)9(3)8-4/h1-3H3
Klucz InChI
UNTQXOJGXGRHMG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)