Merck
647314
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-iodoaniline
97%
Synonim(y):
1-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-iodobenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14INO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5690 (lit.)
tw
85-95 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1I
InChI
1S/C11H14INO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
PPYKNLRMZVGYQL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)