Merck
647284
Sigma-Aldrich
2-Pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Synonim(y):
[[2,2′-(Phenylimino-κN)bis[ethanolato-κO]](2-)]-2-pyridinylboron
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17BN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
B1(C2=CC=CC=N2)OCCN(C3=CC=CC=C3)CCO1
InChI
1S/C15H17BN2O2/c1-2-6-14(7-3-1)18-10-12-19-16(20-13-11-18)15-8-4-5-9-17-15/h1-9H,10-13H2
Klucz InChI
QDIQDVHNUYDVDD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of isopropanol and N-phenyldiethanolamine as stabilizers
Zastosowanie
Reactant involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions for synthesis of 2-pyridylboronate
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hodgson, P.B.; Salingue, F.H.
Tetrahedron Letters, 685-687 (2004)