Merck
646407
Sigma-Aldrich
2-Acetylamino-5-bromopyridine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7BrN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
175-179 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
bromo
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C7H7BrN2O/c1-5(11)10-7-3-2-6(8)4-9-7/h2-4H,1H3,(H,9,10,11)
Klucz InChI
MJFCOXATGBYERZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)