Merck
415766
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-5′-methyl-3′-nitroacetophenone
99%
Wybierz wielkość
5 G
109,50 zł
109,50 zł
Cena katalogowa219,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
109,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H2(CH3)(NO2)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
109,50 zł
Cena katalogowa219,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
mp
133-136 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
nitro
ciąg SMILES
CC(=O)c1cc(C)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-5-3-7(6(2)11)9(12)8(4-5)10(13)14/h3-4,12H,1-2H3
Klucz InChI
XSHQMMIEZHWNAK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aromatic solvent effect on the rotational isomerism in 2-hydroxy-5-methyl-3-nitroacetophenone.
Konopacka A, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 18(12), 1190-1195 (2005)
Densities and ultrasonic speed of 2-hydroxy-5-methyl-3-nitro acetophenone in N,N-dimethylformamide at different temperatures.
Aswar AS and Choudhary DS.
Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia, 27(1), 155-160 (2012)