Merck
383406
Sigma-Aldrich
5′-Bromo-2′-hydroxyacetophenone
98%
Wybierz wielkość
10 G
289,00 zł
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
289,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(OH)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
58-61 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
Klucz InChI
HQCCNFFIOWYINW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5′-bromo-2′-hydroksyacetofenon (5-bromo-2-hydroksyacetofenon) może być stosowany w następujących badaniach:
  • Jako ligand w preparatyce tetraedrycznych kompleksów metalocenowych zawierających wanad(IV) (wanadocen), o potencjalnej aktywności plemnikobójczej wobec ludzkich plemników.[1]
  • Synteza {2′-[1-(5-bromo-2-oksydofenylo) etyloideno] benzohydrazidato (2-)} tris(pirydyno) niklu(II)] solwatu pirydyny.[2]
  • Synteza trihydratu rozpuszczalnika dimetylosulfotlenku N′-[1-(5-bromo-2-hydroksyfenylo)etyloideno]-3,4,5-trihydroksybenzohydrazydu.[3]
  • Przygotowanie 6-bromochromen-4-onu.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nura Suleiman Gwaram et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 66(Pt 3), o721-o721 (2010-01-01)
The benzohydrazide mol-ecule in the title compound, C(15)H(13)BrN(2)O(5)·C(2)H(6)OS·3H(2)O, is almost planar with an r.m.s. deviation for the non-H atoms of 0.078 Å. The organic mol-ecules, water and dimethyl sulfoxide solvent mol-ecules are linked by N-H⋯O, O-H⋯O and O-H⋯S inter-molecular hydrogen bonds
{2'-[1-(5-Bromo-2-oxidophenyl) ethylidene] benzohydrazidato (2-)} tris (pyridine) nickel (II)] pyridine solvate.
Ali HM, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(11), m1708-m1709 (2004)
O J D'Cruz et al.
Biology of reproduction, 60(2), 435-444 (1999-01-23)
We have recently reported that tetrahedral metallocene complexes containing vanadium(IV) (vanadocene) have potent spermicidal activity against human sperm. The spermicidal activity was dependent on vanadium(IV) as the central metal ion within the bis-cyclopentadienyl (Cp2)-metal complex, but the variation of diacido
5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone.
Ng SW.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(4), o1805-o1806 (2007)
Justin J J Leahy et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(24), 6083-6087 (2004-11-18)
A solution-phase multiple-parallel synthesis approach was employed for the preparation of 6-, 7- and 8-aryl-substituted chromenone libraries, which were screened as inhibitors of the DNA repair enzyme DNA-dependent protein kinase (DNA-PK). These studies resulted in the identification of 8-dibenzothiophen-4-yl-2-morpholin-4-yl-chromen-4-one (NU7441)