Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 472,00 zł 354,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł 960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-480-8
MDL number:
Assay:
98%
354,00 zł
Cena katalogowa472,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
86-89 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, ketone, phenyl
SMILES string
OCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9H,6H2
InChI key
ZWVHTXAYIKBMEE-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Hydroxyacetophenone can be used as a starting material for the synthesis of:
- Enantioselective 1R-phenyl-1,2-ethanediol in the presence of a rhodium(III) catalyst by asymmetric transfer hydrogenation.
- Copper(II) complexes of 2-hydroxyacetophenone N-substituted thiosemicarbazones.
- Chromium, molybdenum, and ruthenium complexes of 2-hydroxyacetophenone Schiff bases.
- 2-Hydroxyacetophenone-aroyl hydrazone derivatives for inhibition of copper corrosion in nitric acid.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay 99% | assay - |
| mp 86-89 °C (lit.) | mp 58-61 °C (lit.) | mp 3-6 °C (lit.) | mp 70-74 °C (lit.) |
| functional group hydroxyl, phenyl, ketone | functional group bromo, ketone | functional group - | functional group bromo, ketone |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?