Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 179,00 zł 134,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H2(OH)(NO2)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.59
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
134,25 zł
Cena katalogowa179,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
mp
132-135 °C (lit.)
functional group
chloro, ketone, nitro
SMILES string
CC(=O)c1cc(Cl)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6ClNO4/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(8(6)12)10(13)14/h2-3,12H,1H3
InChI key
IUNBIQBAYUBIFD-UHFFFAOYSA-N
General description
5′-Chloro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone (5-chloro-3-nitro-2-hydroxyacetophenone) is a nitro derivative of ortho-hydroxy aryl ketone. Its crystal structure has been studied by X-ray diffraction. It forms complex with 2-aminobenzoic acid (anthranilic acid), in which the nitro group is turned by approximately 40°C.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 99% | description 98 atom % D |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 132-135 °C (lit.) | mp 99-101 °C (lit.) | mp 133-136 °C (lit.) | mp 14-18 °C (lit.) |
| functional group chloro, ketone, nitro | functional group nitro, ketone, chloro | functional group ketone, nitro | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?