Merck
644978
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-phenylisoxazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
110-114 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2O/c10-9-6-8(11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,10H2
Klucz InChI
HLOHVVZZMMMDMM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves