Merck
644595
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6(methylamino)purine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6ClN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
CNc1nc(Cl)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H6ClN5/c1-8-4-3-5(10-2-9-3)12-6(7)11-4/h2H,1H3,(H2,8,9,10,11,12)
Klucz InChI
RIAVUEFUPHOGJY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves