Przejdź do
579696
3-Cyanocoumarin
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
153,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
153,00 zł
Cena katalogowa180,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
184-188 °C (lit.)
functional group
ester, nitrile
SMILES string
O=C1Oc2ccccc2C=C1C#N
InChI
1S/C10H5NO2/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)13-10(8)12/h1-5H
InChI key
QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
411183D7910
description
97%
description
97%
description
serine protease inhibitor
assay
97%
assay
97%
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder
mp
184-188 °C (lit.)
mp
135-139 °C (lit.)
mp
-
functional group
nitrile, ester
functional group
ester
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)