Przejdź do
M7033
NG-Methyl-L-arginine acetate salt
≥98% (TLC), powder, nitric oxide synthase inhibitor
Synonim(y):
Nω-Methyl-L-arginine acetate salt, L-NMMA, N5-(Methylamidino)-L-ornithine acetate salt, NG-Monomethyl-L-arginine acetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
395,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
672,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16N4O2 · C2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6674255
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
NG-Methyl-L-arginine acetate salt, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
CC(O)=O.CNC(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H16N4O2.C2H4O2/c1-10-7(9)11-4-2-3-5(8)6(12)13;1-2(3)4/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,12,13)(H3,9,10,11);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
InChI key
IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
Gene Information
Application
NG-Methyl-L-arginine acetate salt has been used:
  • as an inhibitor of nitric oxide synthase (NOS) in wound healing studies in injured mice
  • as an inhibitor of nitric oxide synthase (NOS) to study nitric oxide (NO) immunosuppressive effect of murine stem cells[1]
  • as an inhibitor to monitor NO levels in hemocytes respiratory burst assay
Biochem/physiol Actions
NG-Methyl-L-arginine is an inhibitor of nitric oxide synthase in neurons, endothelial cells, and macrophages. It inhibits endothelium-derived relaxing factor and promotes contraction in pulmonary artery and vein. It stereo selectively inhibits the generation of nitric oxide (NO) from arginine. It promotes epinephrine and glucose levels, contributing to hyperglycemia in central nervous system.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nitric Oxide Synthases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H7278N5501SML1461
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS3(4846)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos1(24598), Nos2(24599)
Gene Information
-
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Grin2a(24409), Nos1(24598)
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)