Kluczowe dokumenty
637335
Gadolinium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.8% trace metals basis
Synonim(y):
Gadolinia, Trójtlenek gadolinu
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.8% trace metals basis
Formularz
nanopowder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gadolinium
wielkość cząstki
<100 nm (BET)
mp
2330 °C (lit.)
gęstość
7.407 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Gd]O[Gd]=O
InChI
1S/2Gd.3O
Klucz InChI
RNYFGGMJZRTZKO-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.