Merck
719501
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazole
95%
Synonim(y):
(1-metylo-1H-imidazol-4-ylo)tributylocyna, 1-Metylo-4-(tributylostannanylo)-1H-imidazol, Tributylo(1-metyloimidazol-4-ylo)stannan
Wybierz wielkość
1 G
849,00 zł
5 G
3290,00 zł
849,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
849,00 zł
5 G
3290,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H32N2Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
849,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509
gęstość
1.128 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cn(C)cn1
InChI
1S/C4H5N2.3C4H9.Sn/c1-6-3-2-5-4-6;3*1-3-4-2;/h3-4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
Klucz InChI
WCEWCRAPSCLFOV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-metylo-4-(tributylostannylo)imidazol jest odczynnikiem cynoorganicznym, który jest powszechnie stosowany jako partner sprzęgający w katalizowanych przez Pd reakcjach sprzęgania krzyżowego, takich jak reakcje Stille'a i Negishi, w celu wprowadzenia grupy butylowej do różnych substratów organicznych.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)