Merck
642169
Sigma-Aldrich
trans-2,4-Dichloro-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CH=CHNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
115-119 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
chloro
nitro
ciąg SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2NO2/c9-7-2-1-6(8(10)5-7)3-4-11(12)13/h1-5H/b4-3+
Klucz InChI
LIWIJBBAMBDXME-ONEGZZNKSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)