Merck
641677
Sigma-Aldrich
Holmium(III) phosphate
Synonim(y):
Phosphoric acid holmium salt
About This Item
Wzór liniowy:
HoPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.90
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: holmium
ciąg SMILES
[Ho+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Ho.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
Klucz InChI
ZFEZZRFBMNCXLQ-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wouter Bult et al.
Pharmaceutical research, 29(3), 827-836 (2011-11-10)
The clinical application of holmium acetylacetonate microspheres (HoAcAcMS) for the intratumoral radionuclide treatment of solid malignancies requires a thorough understanding of their stability. Therefore, an in vitro and an in vivo stability study with HoAcAcMS was conducted. HoAcAcMS, before and