Merck
641413
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-difluoroaniline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4ClF2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
28-32 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1c(F)cc(F)cc1Cl
InChI
1S/C6H4ClF2N/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2
Klucz InChI
DUPRZIYJXCCXQZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
180.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges