Przejdź do
P7629
N-Phenylthiourea
≥98%
Synonim(y):
1-Phenyl-2-thiourea, PTU, Phenylthiocarbamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
399,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
823,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5NHCSNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-151-2
Beilstein/REAXYS Number:
907309
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
145-150 °C (lit.)
functional group
amine, thiourea
SMILES string
NC(=S)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2S/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9,10)
InChI key
FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
General description
N-Phenylthiourea, also known as phenylthiocarbamide (PTC) is an organosulfur thiourea containing a phenyl ring, that is commonly used as a reactant to synthesis N- phenylformamidinoformamidinothiocarbamide.
Application
N-Phenylthiourea can be used as a reactant to synthesize:
  • Thiazoles via solvent- and catalyst-free condensation with halo ketones.
  • Formamidine disulfides via oxidation.
  • Luminescent copper(I) cyanide-based coordination polymers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T28355632945108804
description
≥98%
description
98%
description
97%
description
98%
assay
≥98%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
mp
145-150 °C (lit.)
mp
152-155 °C (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
mp
70-72 °C (lit.)
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Gene Information
-
Gene Information
-
functional group
thiourea, amine
functional group
thiourea, amine
functional group
fluoro, thiourea, amine
functional group
thiourea, amine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Phenylthiourea
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?