Przejdź do
809586
11-Deoxycorticosterone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonim(y):
Cortexone-13C3
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C18H30O3
Masa cząsteczkowa:
333.44
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
NACRES:
NA.12
EC Number:
200-659-6
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solution
6700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
solution
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]1(C[13C]2)C(CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CCC4C(CO)=O)=[13C][13C]2=O
InChI
1S/C21H27O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h15-18,22H,3-6,8-10,12H2,1-2H3/t15?,16?,17?,18?,20-,21-/m0/s1/i7+1,11+1,14+1
InChI key
HWSBXBKHQXFKBT-RZDKJTFNSA-N
General description
Tracer for steroid hormone biosynthesis studies. Applied in research on mineralocorticoid metabolism and adrenal steroidogenesis. Available from glass-bottle sizes perfect for laboratory research or bulk quantities for manufacturing. Inquire for bulk pricing.
Features and Benefits
  • We offer extensive product and packaging customization with fast turn-around, GMP capabilities, in-house technical expertise, and complete quality documentation.
  • We provide unmatched reliability, flexibility, scalability, and support.
  • Our portfolio includes key products available in many grades and quantities to suit specific project requirements.
  • Our secure supply chain ensures reliable access to materials for our customers, regardless of location.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)