Kluczowe dokumenty
607487
Sodium formate-13C,d
98 atom % D, 99 atom % 13C
Synonim(y):
Formic-13C,d acid, sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
D13CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Formularz
solid
mp
259-262 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[Na+].[2H][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1D;
Klucz InChI
HLBBKKJFGFRGMU-PZAJRUEUSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)