Kluczowe dokumenty
601551
Sigma-Aldrich
Boron-10B
≥99% 10B
About This Item
Wzór liniowy:
10B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
10.01
Kod UNSPSC:
12141907
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
≥99% 10B
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
10.11 by atom % calculation
InChI
1S/B/i1-1
Klucz InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-BJUDXGSMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
  1. In what form it is avilable ?
    1 answer
    1. This product is available in solid form.