Przejdź do
298034
Acetic acid-1-13C,d4
99 atom % 13C, 98 atom % D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5180,00 zł
3626,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD313CO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.07
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+5
3626,00 zł
Cena katalogowa5180,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
11.4 mmHg ( 20 °C)
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % D
assay
99% (CP)
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %
refractive index
n20/D 1.3715 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.136 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]O[13C](=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3,2+1/hD
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-OIFRIMMXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
279285282022487791
description
99 atom % 13C, 98 atom % D
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
95 atom % 18O
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
95 atom % 18O
mass shift
M+5
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+4
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
117-118 °C (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
63459-47-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)