Merck
638714
Sigma-Aldrich
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4F3NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
160-164 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
nitro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)5-3-4(7(13)14)1-2-6(5)12(15)16/h1-3H,(H,13,14)
Klucz InChI
JIQCKYQIVYCTEZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)