Merck
638390
Sigma-Aldrich
trans-2-Chloro-3,4-dimethoxy-β-nitrostyrene
97%
Synonim(y):
1,2-Dimethoxy-3-chloro-4-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
89-93 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
chloro
nitro
ciąg SMILES
COc1ccc(\C=C\[N+]([O-])=O)c(Cl)c1OC
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-15-8-4-3-7(5-6-12(13)14)9(11)10(8)16-2/h3-6H,1-2H3/b6-5+
Klucz InChI
PXDQNCVFROGRNW-AATRIKPKSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)