Merck
638315
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-nitrobenzoic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
150-154 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
nitro
ciąg SMILES
Cc1cc(ccc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-4-6(9(12)13)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
XXXOBNJIIZQSPT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)