Merck
900284
Sigma-Aldrich
CyJohnPhos Pd G4
Synonim(y):
2-bifenylo(dicykloheksylo)fosfina (metanosulfoniano-κO)[2′-(metyloamino)-2-bifenylo]pallad
Wybierz wielkość
250 MG
295,00 zł
1 G
1770,00 zł
295,00 zł
Cena katalogowa590,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
295,00 zł
1 G
1770,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H46NO3PPdS
Masa cząsteczkowa:
734.24
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
295,00 zł
Cena katalogowa590,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
Właściwości
generation 4
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupa funkcyjna
phosphine
Zastosowanie
CyJohnPhos Pd G4 jest silnym ligandem do klasycznych reakcji sprzęgania krzyżowego w połączeniu z Buchwald Palladacykl czwartej generacji. Stabilny, rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
Prekatalizatory palladowe G3 i G4 Buchwald to najnowsze, stabilne w powietrzu, wilgoci i temperaturze kompleksy sprzęgania krzyżowego stosowane w tworzeniu wiązań ze względu na ich wszechstronność i wysoką reaktywność.