Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł 1057,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1057,50 zł
Cena katalogowa1410,00 złZaoszczędź 25%reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
Quality Segment
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
0.5 M in THF
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C9H11.BrH.Mg/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9;;/h4-8H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
VLHDTCQJXYKEJT-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.5 M in THF | description 2.0 M in diethyl ether | description 2.0 M in diethyl ether | description 2.0 M in diethyl ether |
| reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.939 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.043 g/mL at 25 °C | density 0.871 g/mL at 25 °C | density 0.878 g/mL at 25 °C |
| concentration 0.5 M in THF | concentration 2.0 M in diethyl ether | concentration 2.0 M in diethyl ether | concentration 2.0 M in diethyl ether |
| packaging Sure/Seal™ of | packaging Sure/Seal™ of | packaging Sure/Seal™ of | packaging Sure/Seal™ of |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?