Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
tw
102-103 °C/50 mmHg (lit.)
gęstość
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)[C@H]2CC3OC3(C)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)6-4-7(9)10(3)8(5-6)11-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8?,10?/m1/s1
Klucz InChI
NQFUSWIGRKFAHK-BGPATTHWSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup