Przejdź do
407097
1-Bromo-2,4,6-tri-tert-butylbenzene
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
545,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
1807,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)3C]3C6H2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.33
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1913257
Assay:
97%
545,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
168-173 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(c(Br)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H29Br/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11H,1-9H3
InChI key
JOKZWHPYNRDCOA-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Bromo-2,4,6-tri-tert-butylbenzene (2,4,6-tri-tert-butylbromobenzene) is a hindered aryl bromide. 1-Bromo-2,4,6-tri-tert-butylbenzene on reaction with phenylboronic acid yields α,α-dimethyl-β-phenyl hydrostyrene.
Application
1-Bromo-2,4,6-tri-tert-butylbenzene was used in the synthesis of bulky biarylphosphine ligand. This ligand was reported to participate in the Pd-catalyzed C-O cross-coupling of a wide range of aryl halides and phenols under milder conditions. It was used to investigate the effect on oligomerization of increased steric bulk in dimethylindium(III) chalcogenolates. It may be used to form α,α-dimethyl-β-phenyl hydrostyrene by reacting with phenylboronic acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
247979592161223778
description
97%
description
99%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
99%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
168-173 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
mp
62-66 °C (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
functional group
bromo
functional group
fluoro, bromo
functional group
bromo
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)