Merck
637807
Sigma-Aldrich
Isovanillin-2,5,6-d3
98 atom % D
Synonim(y):
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde-2,5,6-d3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D3H5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
mp
113-115 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c(O)c1OC
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i2D,3D,4D
Klucz InChI
JVTZFYYHCGSXJV-NRUYWUNFSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)