Merck
637769
Sigma-Aldrich
4-Iodobiphenyl
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
110-114 °C
ciąg SMILES
Ic1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9I/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Klucz InChI
NXYICUMSYKIABQ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
J E Sinsheimer et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 70(5), 546-549 (1981-05-01)
[125I]-4-Iodobiphenyl has been used as a model compound to investigate the in vivo metabolism of iodinated aromatic compounds in the rat. Material balance studies showed that 57.6% of the injected dose was excreted via feces and 41.2% via urine. Distribution
A Parkinson et al.
Biochemical pharmacology, 31(10), 1849-1856 (1982-05-15)
The in vitro metabolism of biphenyl, 4-fluoro-, 4-chloro-, 4-bromo- and 4-iodobiphenyl by cytochrome P-450-dependent monooxygenases was investigated using hepatic microsomes from immature male rats pretreated with phenobarbitone or 3-methylcholanthrene. The major route of metabolism of biphenyl and the 4-halobiphenyls was