Kluczowe dokumenty
637653
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
mp
141-145 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1noc(C)c1C(O)=O
InChI
1S/C6H7NO3/c1-3-5(6(8)9)4(2)10-7-3/h1-2H3,(H,8,9)
Klucz InChI
IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?