Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 773,00 zł 657,05 zł |
Informacje o tej pozycji
657,05 zł
Cena katalogowa773,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
79-80 °C/60 mmHg (lit.)
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ether
SMILES string
CC(C)OC(OC(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H21NO2/c1-7(2)11-9(10(5)6)12-8(3)4/h7-9H,1-6H3
InChI key
XOZZATXWQMOVHL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description technical grade, 94% | description ≥99% | description 95% |
| assay 95% | assay 94% | assay ≥99% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.401 (lit.) | refractive index n20/D 1.396 (lit.) | refractive index n20/D 1.3905 (lit.) | refractive index n20/D 1.426 (lit.) |
| density 0.838 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.897 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.715 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.807 g/mL at 20 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| bp 79-80 °C/60 mmHg (lit.) | bp 102-103 °C/720 mmHg (lit.) | bp 65.5 °C/752 mmHg (lit.) | bp 104-106 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?