Merck
721352
Sigma-Aldrich
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
2-(3,6-Dihydro-2H-pyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Wybierz wielkość
1 G
428,00 zł
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
428,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
63-67 °C
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCOCC2
InChI
1S/C11H19BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9/h5H,6-8H2,1-4H3
Klucz InChI
DOSGEBYQRMBTGS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Można stosować ester pinakolowy kwasu 3,6-dihydro-2H-pirano-4-boronowego:
  • Do przygotowania modulatorów układu endokannabinoidowego (ECS) opartych na 1,2-dihydro-2-oksopirydynie.[1]
  • Jako półprodukt w syntezie inhibitorów rozwoju ektodermy zarodkowej (EED).[2]
  • Przygotowanie inhibitorów IRAK4 na bazie pirolotriazyny.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
EEDi-5285: An Exceptionally Potent, Efficacious, and Orally Active Small-Molecule Inhibitor of Embryonic Ectoderm Development
Rej RK, et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(13), 7252-7267 (2020)
Modification on the 1, 2-dihydro-2-oxo-pyridine-3-carboxamide core to obtain multi-target modulators of endocannabinoid system
Gado F, et al.
Bioorganic Chemistry, 94, 103353-103353 (2020)
Optimization of permeability in a series of pyrrolotriazine inhibitors of IRAK4
Degorce SL, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 26(4), 913-924 (2018)