Merck
637394
Sigma-Aldrich
(N-Boc-5-bromo-2-indolyl)boronic acid
Synonim(y):
1-(tert-Butoxycarbonyl-5-bromo-1H-indol-2-yl)boronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15BBrNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
130 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2cc(Br)ccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H15BBrNO4/c1-13(2,3)20-12(17)16-10-5-4-9(15)6-8(10)7-11(16)14(18)19/h4-7,18-19H,1-3H3
Klucz InChI
RBYTXZMVOGZESQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.