Merck
637300
Sigma-Aldrich
Ytterbium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥99.7% trace metals basis
Synonim(y):
Diytterbium trioxide, Ytterbia, Ytterbium sesquioxide
About This Item
Wzór liniowy:
Yb2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.7% trace metals basis
Postać
nanopowder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: ytterbium
wielkość cząstki
<100 nm (BET)
gęstość
9.17 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O=[Yb]O[Yb]=O
InChI
1S/3O.2Yb
Klucz InChI
FIXNOXLJNSSSLJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Zhengze Yu et al.
ACS nano, 9(11), 11064-11074 (2015-10-13)
Photodynamic therapy (PDT) is a well-established modality for cancer therapy, which locally kills cancer cells when light irradiates a photosensitizer. However, conventional PDT is often limited by the extremely short lifespan and severely limited diffusion distance of reactive oxygen species
Produkty
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.