Przejdź do zawartości
693871
Calcium phosphate, amorphous
nanopowder, <150 nm particle size (BET)
Synonim(y):
ACP
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ca2O7P2 · H2O
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-221-5
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
nanopowder
Quality Segment
composition
Ca/P, ~1:1
reaction suitability
core: calcium
surface area
>12 m2/g , typical
particle size
<150 nm (BET)
SMILES string
O.[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Ca.H4O7P2.H2O/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);1H2/q2*+2;;/p-4
InChI key
JWETXQZDTWPZNK-UHFFFAOYSA-J
Legal Information
Product of Engi-Mat Co.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)