Merck
325171
Sigma-Aldrich
Silicon nitride
predominantly α-phase, ≤10 micron
Wybierz wielkość
50 G
363,00 zł
250 G
1310,00 zł
363,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
363,00 zł
250 G
1310,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Si3N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
363,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder
wielkość cząstki
≤10 micron
gęstość
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
Klucz InChI
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Benjamin N Miles et al.
Chemical Society reviews, 42(1), 15-28 (2012-09-20)
This tutorial review will introduce and explore the fundamental aspects of nanopore (bio)sensing, fabrication, modification, and the emerging technologies and applications that both intrigue and inspire those working in and around the field. Although nanopores can be classified into two
Paolo Pintus et al.
Optics express, 21(4), 5041-5052 (2013-03-14)
In this paper, we present two four-port optical circulators for TE and TM modes, respectively. Exploiting the recent technological development concerning Ce:YIG pulse laser deposition on silicon nitride platform, we design two integrated circulators, which can be used to implement
Zhifeng Shi et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 16, 9-20 (2012-11-10)
Behaviors of silicon nitride films and their relation to blood compatibility and biomechanical have been interesting subjects to researchers. A systematic blood compatibility and biomechanical property investigation on the deposition of silicon-nitride films under varying N₂ and CF₄ flows was
Christophe Baker et al.
Optics express, 20(27), 29076-29089 (2012-12-25)
We report time domain observations of optical instability in high Q silicon nitride whispering gallery disk resonators. At low laser power the transmitted optical power through the disk looks chaotic. At higher power, the optical output settles into a stable
Orsolya Tapasztó et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 12(11), 8775-8778 (2013-02-21)
The dispersion properties of single- and multi-walled carbon nanotubes as well as mechanically exfoliated few layer graphene flakes within the silicon nitride ceramic matrix have been investigated. Small angle neutron scattering experiments have been employed to gain information on the