Merck
636479
Sigma-Aldrich
1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methylindole
97%
Synonim(y):
tert-Butyl 5-methylindole-1-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5410 (lit.)
bp
208-209 °C (lit.)
gęstość
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc2n(ccc2c1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H17NO2/c1-10-5-6-12-11(9-10)7-8-15(12)13(16)17-14(2,3)4/h5-9H,1-4H3
Klucz InChI
NSPCCUXHOQOAJQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Reactant in stereoselective preparation of substituted dihydroindole derivatives via palladium-catalyzed stereoselective carboaminoxylation reactions
  • Reactant in conversion of 1-Boc-indoles to 1-Boc-oxindoles
  • Reactant in preparation of indolyl aromatic chiral alpha-sulfoxides
  • Reactant in preparation of (indolyl)borates, silanes, and silanols
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)