Merck
636371
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-hydroxy-5-methylpyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
78-82 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cnc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-4-2-5(7)6(9)8-3-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
KHBRMXVUQOVORD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)