Merck
BML00014
Sigma-Aldrich
9,9-Dioctyl-9H-fluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
AldrichCPR
Wybierz wielkość
1 G
550,00 zł
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
550,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H64B2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
642.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
ciąg SMILES
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=CC(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)=CC=C2C4=C1C=C(B5OC(C)(C)C(C)(C)O5)C=C4
InChI
1S/C41H64B2O4/c1-11-13-15-17-19-21-27-41(28-22-20-18-16-14-12-2)35-29-31(42-44-37(3,4)38(5,6)45-42)23-25-33(35)34-26-24-32(30-36(34)41)43-46-39(7,8)40(9,10)47-43/h23-26,29-30H,11-22,27-28H2,1-10H3
Klucz InChI
FAHIZHKRQQNPLC-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)